Läs mer
4-hydroxy-3-metyoxybenzylalkohol, TRC
Produktkod. 30393315
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30393315 10 g
1 options
Produktkod. 30393315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH81751010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Molekylformel C8 H10 O3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxy-benzenemethanol, 3-Methoxyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzenemethanol, Vanillic alcohol, p-(Hydroxymethyl)guaiacol
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
LEDER COc1cc(CO)ccc1O
IUPAC-namn 4-(hydroxymetyl)-2-metoxi-fenol
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Formel vikt 154.063