Läs mer
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone, 98%
Produktkod. 11483877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483877 25 g 25g
11463877 1 g 1g
11473877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18317.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6322-56-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6322-56-1
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00017002
InChI-nyckel MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl
PubChem CID 138723
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Smältpunkt 131°C to 133°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1959078
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.