Läs mer
4-hydroxy-3-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11439106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439106 25 g 25g
11429106 5 g 5g
11449106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17972.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3011-34-5
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007117
InChI-nyckel YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 140 °C till 144 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2047884
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.