Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11463204
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463204 25 g 25g
11473204 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10562.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-82-0 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Standard i kymotrypsinanalyser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-82-0
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.12
MDL-nummer MFCD00007119
InChI-nyckel QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydrobenzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, nhb, pubchem18981, acmc-1auqv, 3,4-nitrohydroxybenzoic acid, ksc489q0p
PubChem CID 12033
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 182°C to 184°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2213134
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.