Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30390910
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30390910 500 mg
1 options
Produktkod. 30390910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH950843500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Molekylformel C7H5NO5
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Formel vikt 183.0168