Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril, 98 %
Produktkod. 15491908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491908 1 g 1g
15401918 5 g 5g
15411918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55597.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3272-08-0
Molekylformel C7H3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 163.11
MDL-nummer MFCD00070775
InChI-nyckel INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
PubChem CID 76758
IUPAC-namn 4-cyano-2-nitrobensen-1-olat
LEDER [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 146 °C till 148 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2048724
Formel vikt 164.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.