Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin, 98%
Produktkod. 11434903
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11434903
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12221.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20261-31-8 | C9H5NO5 | 207.141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20261-31-8
Molekylformel C9H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 207.141
MDL-nummer MFCD00051671
InChI-nyckel NZQAQAUWFHMVEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54682640
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-nitrochromen-2-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Smältpunkt ∼171°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1247343
Synonym 4-hydroxy-3-nitrocoumarin, 4-hydroxy-3-nitro-2h-chromen-2-one, 3-nitro-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitrochromen-4-one, 4-hydroxy-3-nitro-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-nitro, 4-hydroxy-3-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one, acmc-20amh1, maybridge1_005221
Formel vikt 207.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.