Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrofenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 11481518
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481518 5 g 5g
11471518 1 g 1g
11491518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13858.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10463-20-4 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10463-20-4
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00007122
InChI-nyckel QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
PubChem CID 447364
ChEBI CHEBI:546274
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Smältpunkt 146°C to 148°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2696044
Formel vikt 197.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.