missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid-d5 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid-d5 |
| CAS | 929709-59-1 |
| Molekylformel | C8H2D5NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid-d5, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid-d5, Antibiotic T 0007B1-d5, Antibiotic T 000B1-d5, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid-d5, NHPA-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2 |
| LEDER | OC(C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([N+]([O-])=O)=C1[2H])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.18 |
| Formel vikt | 202.0638 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?