Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrofenylättsyra, TRC
Produktkod. 30404760
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30404760 250 mg
1 options
Produktkod. 30404760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948685250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Molekylformel C8H7NO5
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
LEDER OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-hydroxy-3-nitropfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 197.14
Formel vikt 197.0324