Läs mer
4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roxarsone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12) |
| Formel vikt | 262.9411 |