Learn More
4-Hydroxy-3-nitropyridine, 95%
Product Code. 11490027
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11490027 100 g 100g
11470027 5 g 5g
11480027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490027 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20963.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5435-54-1 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5435-54-1
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.098
MDL-nummer MFCD00128874
InChI-nyckel YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridin-4-ol, 3-nitro-4-pyridinol, 3-nitro-4-hydroxypyridine, 3-nitropyridin-4 1h-one, 3-nitro-4-pyridone, 4-pyridinol, 3-nitro, 4 1h-pyridinone, 3-nitro, 3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one, 4-hydroxy-3-nitropytidine
PubChem CID 228506
IUPAC-namn 3-nitro-lH-pyridin-4-on
LEDER C1=CNC=C(C1=O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-nitropyridine
Smältpunkt ∼280°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1072928
Formel vikt 140.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.