Läs mer
4-Hydroxy-3-quinolinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol |
| CAS | 82121-18-4 |
| Molekylformel | C10H9NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-5,12H,6H2,(H,11,13) |
| LEDER | OCC1=C(O)C2=CC=CC=C2N=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(hydroxymethyl)quinolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vikt | 175.06 |