Läs mer
4-hydroxi-3-(trifluormetoxi)bensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468135 250 mg 250mg
15405357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32602.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 53104-95-3 | Molekylformel: C8H5F3O3 | Molekylvikt: 206,12 g/mol
4-hydroxy-3-(trifluorometoxi)bensaldehyd är en fluorerad förening som används för biokemisk forskning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-hydroxy-3-(trifluorometoxi)bensaldehyd är en fluorerad förening som används för biokemisk forskning.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Luftkänslig. Oförenlig med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53104-95-3
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD04973780
InChI-nyckel GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
PubChem CID 7018050
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-(trifluormetoxi)bensaldehyd
LEDER OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.