Läs mer
4'-hydroxi-3'-(trifluormetyl)acetofenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444307 1 g 1g
15497865 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31691.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 149105-11-3 | Molekylformel: C9H7F3O2 | Molekylvikt: 204,148 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149105-11-3
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.148
MDL-nummer MFCD01091005
InChI-nyckel HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 2775109
IUPAC-namn 1-[4-hydroxi-3-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smältpunkt 174 °C till 177 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.