Läs mer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13488638 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488638 250 mg Glass bottle 250mg
13478638 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13488638 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449122500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 220239-68-9
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD01091008
InChI-nyckel DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 144.0°C to 147.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H3CO2H(OH)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.