Läs mer
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4813124 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 13488638
Brand: Thermo Scientific Acros 449122500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 220239-68-9
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD01091008
InChI-nyckel DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 144.0°C to 147.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H3CO2H(OH)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.