Läs mer
4-hydroxi-3-(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11302069
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302069 1 g 1g
15467545 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26097.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220239-68-9
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD01091008
InChI-nyckel DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 144°C to 147°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.12
Procent renhet 98%