Läs mer
4-hydroxy-3-(trifluormetyl)benzonitril, 98+%
Produktkod. 15434247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434247 5 g 5g
15424247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31639.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 124811-71-8 | C8H4F3NO | 187,121 g/mol
Som intermediär i organiska synteser. En ny elektrolyttillsats för litium-nickel-manganoxidkatod i högspänningslitiumjonbatteri. Den oxideras företrädesvis till karbonatlösningsmedel och bildar en skyddsfilm med låg impedans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Som intermediär i organiska synteser. En ny elektrolyttillsats för litium-nickel-manganoxidkatod i högspänningslitiumjonbatteri. Den oxideras företrädesvis till karbonatlösningsmedel och bildar en skyddsfilm med låg impedans.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124811-71-8
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.121
MDL-nummer MFCD06797882
InChI-nyckel QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem4808, acmc-1c4p4, ksc514a8j, 5-cyano-2-hydroxybenzotrifluoride, benzonitrile,4-hydroxy-3-trifluoromethyl, benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783159
IUPAC-namn 4-hydroxi-3-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 171 °C till 175 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 187.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.