Läs mer
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl, 98+%
Produktkod. 11469627
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469627 5 g 5g
11489627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22115.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 29558-78-9 | C12H9IO | 296.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29558-78-9
Molekylformel C12H9IO
Molekylvikt (g/mol) 296.107
MDL-nummer MFCD02258843
InChI-nyckel WJXIAMCDWSUSEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-iodobiphenyl, 4'-iodo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl phenol, 4'-iodobiphenyl-4-ol, acmc-20amgy, pubchem9061, 4-4?iodophenyl phenol, 4-4'-iodophenyl-phenol
PubChem CID 2064030
IUPAC-namn 4-(4-iodophenyl)phenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Smältpunkt 196°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 296.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.