Läs mer
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanon, 98+%
Produktkod. 11467707
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467707 500 mL 500ml
11334719 100 mL 100ml
11477707 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16248.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon, används som lösningsmedel. Det används också som en mellanprodukt av kemiska produkter och används som lösningsmedel för vissa industriella färger för att justera lösligheten hos färghartser och reglera avdunstningshastigheten. Det används huvudsakligen i färger och beläggningar (coil beläggningar, trä fernissor, arkitektoniska beläggningar… ). Det är ett bra lösningsmedel för organiska peroxider. Det kan även användas för behandling av textilier och läder, i kemisk syntes eller som rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon, används som lösningsmedel. Det används också som en mellanprodukt av kemiska produkter och används som lösningsmedel för vissa industriella färger för att justera lösligheten hos färghartser och reglera avdunstningshastigheten. Det används främst i färger och beläggningar (coil beläggningar, trä lacker, arkitektoniska beläggningar ...). Det är ett bra lösningsmedel för organiska peroxider. Det kan även användas för behandling av textilier och läder, i kemisk syntes eller som rengöringsmedel.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-42-2
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00004471
InChI-nyckel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-namn 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on
LEDER CC(=O)CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Smältpunkt -47°C
Densitet 0.935
Kokpunkt 168°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.