Läs mer
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanon, 98+%
Beskrivning
4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon, används som lösningsmedel. Det används också som en mellanprodukt av kemiska produkter och används som lösningsmedel för vissa industriella färger för att justera lösligheten hos färghartser och reglera avdunstningshastigheten. Det används huvudsakligen i färger och beläggningar (coil beläggningar, trä fernissor, arkitektoniska beläggningar… ). Det är ett bra lösningsmedel för organiska peroxider. Det kan även användas för behandling av textilier och läder, i kemisk syntes eller som rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon, används som lösningsmedel. Det används också som en mellanprodukt av kemiska produkter och används som lösningsmedel för vissa industriella färger för att justera lösligheten hos färghartser och reglera avdunstningshastigheten. Det används främst i färger och beläggningar (coil beläggningar, trä lacker, arkitektoniska beläggningar ...). Det är ett bra lösningsmedel för organiska peroxider. Det kan även användas för behandling av textilier och läder, i kemisk syntes eller som rengöringsmedel.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |
| Smältpunkt | -47 °C |
| Densitet | 0.935 |
| Kokpunkt | 168 °C |
| Flampunkt | 58 °C (136 °F) |
| Odör | Trevligt |
| Brytningsindex | 1.423 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| UN-nummer | UN1148 |
| Beilstein | 1740440 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.