Läs mer
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12 |
| CAS | 114253-85-9 |
| Molekylformel | C6 D12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-(hydroxy-d)-4-(methyl-d3)- (6 CI, 9 CI), 4-(Hydroxy-d)-4-(methyl-d3)-2-pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-D12, Perdeutero-4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol-d12, Diacetone alcohol-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8 D |
| LEDER | [2 H]OC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,5,5,5-octadeuterio-4-deuteriooxy-4-(trideuteriomethyl)pentan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.232 |
| Formel vikt | 128.159 g/mol |
| Visa mer |