Läs mer
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -47°C |
| Densitet | 0.937 To 0.941 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 168°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004471 |
| Kvantitet | 25 L |
| Synonym | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |