Läs mer
4-hydroxy-4-metylhepta-1,6-dien, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-diene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5,9H,1-2,6-7H2,3H3 |
| Formel vikt | 126.1045 |