Läs mer
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15226018 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15226018 5 g 5g
15216018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15226018 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19221-08-0
Molekylformel C14H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 241.25
InChI-nyckel OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Smältpunkt 209.0°C to 210.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.25
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.