Läs mer
4-Hydroxy-4'-nitrostilben, 98 %
Produktkod. 11499946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499946 1 g 1g
11409956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20913.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241,246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19221-08-0
Molekylformel C14H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 241.246
MDL-nummer MFCD00017044
InChI-nyckel OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(4-nitrofenyl)etenyl]fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Smältpunkt 205 °C till 209 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2505854
Formel vikt 241.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.