Läs mer
4-hydroxy-4-fenylpiperidin, 99 %
Produktkod. 15471648
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471648 5 g 5g
15461648 1 g 1g
15481648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55418.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177,247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40807-61-2
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD00006000
InChI-nyckel KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96387
IUPAC-namn 4-fenylpiperidin-4-ol
LEDER C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Smältpunkt 157 °C till 161 °C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 141577
Synonym 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Formel vikt 177.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.