Läs mer
4-Hydroxy-4-Phenylpiperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-4-Phenylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5004-94-4 |
| Molekylformel | C11H16ClNO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol Hydrochloride, NSC 71658 Hydrochloride, 1,4'-Bipiperidin]-4'-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO.ClH/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12-13H,6-9H2;1H |
| LEDER | OC1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1.Cl |
| IUPAC-namn | 4-phenylpiperidin-4-ol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.7 |
| Formel vikt | 213.09 |