Läs mer
4-hydroxy-4-fenylpiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine |
| CAS | 40807-61-2 |
| Molekylformel | C11H15NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol, NSC 71658, [1,4'-Bipiperidin]-4'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| LEDER | Cl.CCc1cc(ncc1)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.24 |