Läs mer
4-hydroxy-5-metyl-3-furanon, TRC
Produktkod. 30402241
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402241 10 g
30397316 100 g
30397881 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82527010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19322-27-1
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone, 4-Hydroxy-5-methyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Norfuraneol, Norfuronol
IUPAC-namn 4-hydroxy-5-metylfuran-3-ett
LEDER CC1=C(O)C(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
Formel vikt 114.0317