Läs mer
4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Produktkod. 30407041
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94980810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 327175-05-3
Molekylformel C12H16O4
Molekylvikt (g/mol) 224.25
Synonym 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
IUPAC-namn 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)pyran-2-one
LEDER CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Formel vikt 224.1049
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.