Läs mer
4-Hydroxy-6-benzyloxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-6-benzyloxycoumarin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c17-14-9-16(18)20-15-7-6-12(8-13(14)15)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,17H,10H2 |
| Formel vikt | 268.0736 |