Läs mer
4-hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10705623 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10705623 5 g Glasflaska 5g
10280653 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10705623 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 24521-76-4
Molekylformel C5H4N4OS
Molekylvikt (g/mol) 168.18
MDL-nummer MFCD00022782
InChI-nyckel SXRSXYWROQWSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-mercapto-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-mercapto-4-hydroxy-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 6-sulfanyl-1h,4h,5h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 6-mercapto-1,5-dihydro-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo-4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one, 1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo, 4h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-one,1,5,6,7-tetrahydro-6-thioxo
PubChem CID 3034349
IUPAC-namn 6-sulfanylidene-1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
LEDER C1=C2C(=NC(=S)NC2=O)NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >310.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 168.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-6-mercaptopyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.