Läs mer
4-hydroxi-6-metoximetyl-2-(metyltio)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10498012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10498012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10723453 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10498012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJF00491DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 68087-13-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.229
MDL-nummer MFCD00052618
InChI-nyckel OWIFCBBLFPQMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidine, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4 3h-one, 6-methoxymethyl-2-methylthio pyrimidin-4-ol, 6-methoxymethyl-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-ol, maybridge1_006914, 6-hydroxy-4-methoxymethyl-2-methylthiopyrimidine, 6-methyloxy methyl-2-methylthio-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 6-methoxymethyl-2-methylthio
PubChem CID 2730176
IUPAC-namn 6-(metoximetyl)-2-metylsulfanyl-lH-pyrimidin-4-on
LEDER COCC1=CC(=O)N=C(N1)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-methoxymethyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.23
Procent renhet 97%