Läs mer
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c1-16-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vikt | 219.0532 |