Läs mer
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 97%
Produktkod. 11408587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408587 25 g 25g
11498577 5 g 5g
11418587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19690.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4966-90-9 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslighet i N,N-DMF ger mycket svag grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4966-90-9
Molekylformel C6H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00167612
InChI-nyckel QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
IUPAC-namn 4-hydroxi-6-metyl-3-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Smältpunkt >250°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1529425
Formel vikt 170.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.