Läs mer
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10762643 25 g Glass bottle 25g
10314412 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367820250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4966-90-9
Molekylformel C6H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00167612
InChI-nyckel QIKWTNPFTOEELW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2 1h-one, 6-methyl-3-nitropyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl-3-nitrohydropyridin-2-one, pubchem3892, acmc-209khe
PubChem CID 54685619
IUPAC-namn 4-hydroxy-6-methyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
LEDER CC1=CC(=O)C(=C(O)N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 293.0°C to 296.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 170.13
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.