Läs mer
4-Hydroxy-6-metylpyran-2-on, TRC
Produktkod. 30396251
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30396251 50 g
1 options
Produktkod. 30396251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95227050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one
CAS 675-10-5
Molekylformel C6H6O3
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxy-sorbic acid Δ-lactone, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone, 4-Hydroxy-6-methyl-α-pyrone, 4-Hydroxy-6-methylpyran-2-one, 6-Methyl-4-hydroxy-2-pyrone, NSC 34625, Triacetic acid lactone
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
LEDER CC1=CC(=CC(=O)O1)O
IUPAC-namn 4-hydroxy-6-metylpyran-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317