Läs mer
4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 81017-02-9 |
| Molekylformel | C10H14O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-pentyl-, 4-Hydroxy-6-pentyl-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-2-3-4-5-9-6-8(11)7-10(12)13-9/h6-7,11H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC1=CC(=CC(=O)O1)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-6-pentylpyran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.0943 |