Läs mer
4-hydroxi-6-(trifluormetoxi)kinolin-3-karboxylsyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10585544
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10585544 50 g 50g
10222792 1 g 1g
10282832 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10585544 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09299EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175203-86-8
Molekylformel C11H6F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 273.167
MDL-nummer MFCD00219848
InChI-nyckel GSUDZUNGTZIKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-carboxylic acid, 4-oxo-6-trifluoromethoxy-1h-quinoline-3-carboxylic acid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-6-trifluoromethoxy, maybridge1_005008, pubchem6093, buttpark 10\01-49, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy quinoline-3-, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy-3-quinolinecarboxylicacid, 3-quinolinecarboxylicacid, 4-hydroxy-6-trifluoromethoxy
PubChem CID 2775105
IUPAC-namn 4-oxo-6-(trifluormetoxi)-1H-kinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=CN2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 273.17
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk