missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4’Hydroxy-7,8-dihydro Kavain, TRC

Produktkod. 30132795
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132795 5 mg -
30012061 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9344505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1174388-25-0
Molekylformel C14H16O4
Molekylvikt (g/mol) 248.27
Synonym 5,6-Dihydro-6-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one
IUPAC-namn 6-(4-hydroxyphenethyl)-4-methoxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
LEDER O=C1C=C(OC)CC(CCC2=CC=C(O)C=C2)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'Hydroxy-7,8-dihydro Kavain
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-3,5-6,9,12,15H,4,7-8H2,1H3
Formel vikt 248.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.