Läs mer
4-Hydroxy-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-10-5-8-6(4-7(10)11(12)15)9(14)2-3-13-8/h2-5H,1H3,(H2,12,15)(H,13,14) |
| Formel vikt | 218.069 |