Läs mer
4-Hydroxy-7-metoxykumarin, TRC
Produktkod. 30403443
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30403443 10 g
1 options
Produktkod. 30403443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94627510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS 17575-15-4
Molekylformel C10 H8 O4
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-6-2-3-7-8(11)5-10(12)14-9(7)4-6/h2-5,11H,1H3
LEDER COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)O
IUPAC-namn 4-hydroxy-7-metoxychromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.0423