Läs mer
4-Hydroxy-Alpha1-[[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzenedimethanol (Salmeterol Impurity), TRC
Produktkod. 30134850
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134850 25 mg -
17991495 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94817025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108928-81-0
Molekylformel C25 H37 N O4
Molekylvikt (g/mol) 415.57
Synonym 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]amino]methyl]-, 4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol, 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-phenyl]-2-[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy)hexyl]-amino]ethanol, Salmeterol Related Compound B (USP), Salmeterol Xinafoate Imp. E (EP), GR 58583X, USP Salmeterol Related Compound B, Ph Eur Salmeterol Impurity E, GR 58583X
IUPAC-namn 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl]phenol
LEDER CC(CCc1ccccc1)OCCCCCCNCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3
Formel vikt 415.2723