Läs mer
4-Hydroxy Alverine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Alverine |
| CAS | 142047-94-7 |
| Molekylformel | C20H27NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[3-[Ethyl(3-phenylpropyl)amino]propyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO/c1-2-21(16-6-10-18-8-4-3-5-9-18)17-7-11-19-12-14-20(22)15-13-19/h3-5,8-9,12-15,22H,2,6-7,10-11,16-17H2,1H3 |
| LEDER | CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[3-[ethyl(3-phenylpropyl)amino]propyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.43 |
| Formel vikt | 297.2093 |