Läs mer
4'-Hydroxyatomoxetin beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30011941
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30011941 1 mg
1 options
Produktkod. 30011941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8025101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy Atomoxetine beta-D-Glucuronide
CAS 540729-08-6
Molekylformel C23H29NO8
Kvantitet 1 mg
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 3-methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenyl, 3-Methyl-4-[(1R)-3-(methylamino)-1-phenylpropoxy]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Hydroxyatomoxetine-O-glucuronide
InChI formel InChI=1S/C23H29NO8/c1-13-12-15(30-23-20(27)18(25)19(26)21(32-23)22(28)29)8-9-16(13)31-17(10-11-24-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-21,23-27H,10-11H2,1-2H3,(H,28,29)/t17-,18+,19+,20-,21+,23-/m1/s1
LEDER CNCC[C@@H](Oc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1C)c3ccccc3
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-metyl-4-[(1R)-3-(metylamino)-1-fenylpropoxy]fenoxi]tetrahydropyran-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 447.48
Formel vikt 447.1893