Läs mer
4’-Hydroxy Atomoxetine-d3, TRC
Produktkod. 30403199
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403199 1 mg
30394582 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8025021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217686-14-0
Molekylformel C17H18D3NO2
Molekylvikt (g/mol) 274.37
Synonym 4-Hydroxyatomoxetine-d3, 3-Methyl-4-(3-methylamino-d3-1-phenyl-propoxy)-phenol
LEDER CC1=C(O[C@H](CCNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=CC=C2)C=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Hydroxy Atomoxetine-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1/i2D3
Formel vikt 274.1761
Procent renhet >95%