Läs mer
4’-Hydroxy Atomoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxy Atomoxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-13-12-15(19)8-9-16(13)20-17(10-11-18-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12,17-19H,10-11H2,1-2H3/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 271.1572 |
| Procent renhet | >95% |