Läs mer
4-Hydroxy Atorvastatin Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Hydroxy Atorvastatin, Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O6/c1-20(2)31-30(33(42)35-24-12-14-25(37)15-13-24)29(21-6-4-3-5-7-21)32(22-8-10-23(34)11-9-22)36(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41/h3-15,20,26-27,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41)/t26-,27-/m1/s1 |
| Procent renhet | >95% |